Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
H30222.09
H30222.18
H30222.09EA
45.6
EUR
H30222.09
H30222.18
Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat ≥98%
Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 29415-97-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD06203850
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203850 CAS-Nummer: 29415-97-2 |