4-Fluor-3-nitrobenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32391.03 H32391.06
H32391.03EA 31.1 EUR
H32391.03 H32391.06
4-Fluor-3-nitrobenzonitril ≥97%
4-Fluor-3-nitrobenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 1009-35-4 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Physical Form: Solid Appearance: Cream to orange Melting Point: 90-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01632197
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632197
CAS-Nummer: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III