2-Chlor-4-formylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
H50098.03
H50098.06
H50098.03EA
158
EUR
H50098.03
H50098.06
2-Chlor-4-formylpyridin ≥97%
2-Chlor-4-formylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 101066-61-9
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 46-49°
MDL No.: MFCD06651557
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol Schmelzpunkt: 46…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06651557 CAS-Nummer: 101066-61-9 |