5-Brom-2-formylpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03
H50154.06
H50154.03EA
72.5
EUR
H50154.03
H50154.06
5-Brom-2-formylpyridin ≥99%
5-Brom-2-formylpyridin
Purity: 99%
CAS No.: 31181-90-5
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Melting Point: 94-96°
MDL No.: MFCD04112535
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112535 CAS-Nummer: 31181-90-5 |