2-Chlor-3-formylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
H53399.03
H53399.06
H53399.14
H53399.03EA
37.9
EUR
H53399.03
H53399.06
H53399.14
2-Chlor-3-formylpyridin ≥98%
2-Chlor-3-formylpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 36404-88-3
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Flash Point:
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol Schmelzpunkt: 50…54 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315308 CAS-Nummer: 36404-88-3 |