o-Toluylsäurehydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
L00668.06 L00668.14
L00668.06EA 42 EUR
L00668.06 L00668.14
o-Toluylsäurehydrazid ≥98%
o-Toluylsäurehydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 7658-80-2 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1862809
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014756
CAS-Nummer: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8