m-Toluylsäurehydrazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
L01043.06 L01043.14
L01043.06EA 35.9 EUR
L01043.06 L01043.14
m-Toluylsäurehydrazid ≥97%
m-Toluylsäurehydrazid
Purity: 97% CAS No.: 13050-47-0 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 2045125
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014760
CAS-Nummer: 13050-47-0
EINECS: 235-926-6