3-Methyl-2-furancarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
L01763.03
L01763.06
L01763.03EA
64.5
EUR
L01763.03
L01763.06
3-Methyl-2-furancarbonsäure ≥98%
3-Methyl-2-furoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4412-96-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 116183
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126.11 g/mol Schmelzpunkt: 133…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014111 CAS-Nummer: 4412-96-8 EINECS: 224-571-2 |