Chlor(diphenyl)silan tech. 90%, Stäbe, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L03602.06
L03602.14
L03602.06EA
77.3
EUR
L03602.06
L03602.14
Chlor(diphenyl)silan tech. 90%, Stäbe, technische Qualität
Chloro(diphenyl)silane
Purity: 90%
CAS No.: 1631-83-0
Molecular Formula: C12H11ClSi
Formula Weight: 218.76
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 2937164
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045144
Formel:
C₁₂H₁₁ClSi Molecular Weight: 218,76 g/mol Siedepunkt: 280 °C Dichte: 1,123 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045144 CAS-Nummer: 1631-83-0 EINECS: 216-634-8 UN: 2987 ADR: 8,II |