Methyl-5-amino-2-furoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
L05958.03
L05958.06
L05958.03EA
96
EUR
L05958.03
L05958.06
Methyl-5-amino-2-furoat 98%
Methyl-5-amino-2-furoat
Purity: 98%
CAS No.: 22600-30-2
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 1365799
Formel:
C₆H₇NO₃ Schmelzpunkt: 131…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051661 CAS-Nummer: 22600-30-2 |