Methyl-2,6-difluorbenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
L08063.06
L08063.14
L08063.06EA
38.6
EUR
L08063.06
L08063.14
Methyl-2,6-difluorbenzoat ≥97%
Methyl-2,6-difluorbenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 13671-00-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1948618
MDL No.: MFCD00051778
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 203…204 °C Dichte: 1,281 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051778 CAS-Nummer: 13671-00-6 |