3-Furancarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
41.4
EUR
L11629.06
L11629.14
3-Furancarbonsäure ≥99%
3-Furoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol Schmelzpunkt: 120…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005350 CAS-Nummer: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |