1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanon 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13771.06
L13771.14
L13771.06EA
40.2
EUR
L13771.06
L13771.14
1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanon 99
2-Acetylbenzofuran
Purity: 99%
CAS No.: 1646-26-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Siedepunkt: 110…113 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 70…72 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005849 CAS-Nummer: 1646-26-0 EINECS: 216-706-9 |