L-α-Aminoadipinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
L13924.03 L13924.06
L13924.03EA 82 EUR
L13924.03 L13924.06
L-α-Aminoadipinsäure 98%
L-α-Aminoadipinsäure
Purity: 98% CAS No.: 1118-90-7 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 1724348
Formel: C₆H₁₁NO₄
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 206 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002636
CAS-Nummer: 1118-90-7