Methyl-3-brompropionat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-bromopropanoate
L14127.14 L14127.22
L14127.14EA 68.6 EUR
L14127.14 L14127.22
Methyl-3-brompropionat ≥97%
Methyl-3-brompropionat
Purity: 97% CAS No.: 3395-91-3 Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3 Formula Weight: 167.01 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 58-60°/12mm Beilstein Reference: 1742949 MDL No.: MFCD00000250
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,530
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000250
CAS-Nummer: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5