cis-2,6-Dimethylpiperazin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2R,6S)-2,6-Dimethylpiperazin
L15684.06 L15684.14
L15684.06EA 55.6 EUR
L15684.06 L15684.14
cis-2,6-Dimethylpiperazin ≥99%
cis-2,6-Dimethylpiperazin
Purity: 99+% CAS No.: 21655-48-1 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 45°(113°F) Melting Point: 108-111° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 79881 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD07772435
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 162 °C
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
MDL: MFCD07772435
CAS-Nummer: 21655-48-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III