Tantal(V)ethanolat 99.95% (Metall-Basis), Optische Qualität Optical Grade
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tantalum(V) ethoxide
L16033.03 L16033.06
L16033.03EA 27.9 EUR
L16033.03 L16033.06
Tantal(V)ethanolat 99.95% (Metall-Basis), Optische Qualität Optical Grade
Tantal(V)ethanolat
Purity: 99.95% CAS No.: 6074-84-6 Molecular Formula: C10H25O5Ta Formula Weight: 406.25 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 145°/0.1mm Beilstein Reference: 3678999 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00049785
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
Molecular Weight: 406.25 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.566
Flammpunkt: 30 °C (86 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2924
ADR: 3 III