Methyl-3,5-difluorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,5-difluorobenzoate
L17171.06 L17171.14
L17171.06EA 50.2 EUR
L17171.06 L17171.14
Methyl-3,5-difluorbenzoat ≥98%
Methyl-3,5-difluorbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 216393-55-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Refractive Index: 1.4740
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318160
CAS-Nummer: 216393-55-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable