1-Boc-3-hydroxypiperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L17600.03
L17600.06
L17600.03EA
36.5
EUR
L17600.03
L17600.06
1-Boc-3-hydroxypiperidin ≥97%
1-Boc-3-hydroxypiperidin
Purity: 97%
CAS No.: 85275-45-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 4180859
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201.27 g/mol Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093938 CAS-Nummer: 85275-45-2 |