3-Chlor-1,2-benzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17791.06 L17791.14
L17791.06EA 64.2 EUR
L17791.06 L17791.14
3-Chlor-1,2-benzothiazol ≥97%
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Purity: 99% CAS No.: 7716-66-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Melting Point: 37-44° Boiling Point: 80-86°/0.75mm MDL No.: MFCD00673254
Formel: C₇H₄ClNS
Siedepunkt: 80…86 °C (0,75 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673254
CAS-Nummer: 7716-66-7