Methyl-3-methylcrotonat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate

L19731.09 L19731.18 AB180858.0050
L19731.09EA 65.2 EUR
L19731.09 L19731.18 ABCRAB180858.0050
Methyl-3-methylcrotonat ≥98%
Methyl-3-methylcrotonat

Purity: 98% CAS No.: 924-50-5 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4375 Melting Point: -41° Boiling Point: 134-139° Beilstein Reference: 1741592 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00043940

Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 134…139 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,936
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043940
CAS-Nummer: 924-50-5
EINECS: 213-107-4
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR