Cer(IV)trifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20056.06 L20056.14
L20056.06EA 51 EUR
L20056.06 L20056.14
Cer(IV)trifluormethansulfonat ≥98%
Cer(IV)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 107792-63-2 Molecular Formula: (CF3SO3)4Ce Formula Weight: 736.39 MDL No.: MFCD03844746
Formel: C₄CeF₁₂O₁₂S₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844746
CAS-Nummer: 107792-63-2