Cer(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20251.06
L20251.14
L20251.06EA
74.3
EUR
L20251.06
L20251.14
Cer(III)trifluormethansulfonat 98%
Cer(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98%
CAS No.: 76089-77-5
Molecular Formula: C3CeF9O9S3
Formula Weight: 587.33
Melting Point:
Formel:
C₃CeF₉O₉S₃ Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,7 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093899 CAS-Nummer: 76089-77-5 |