Dysprosium(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20252.06 L20252.14
L20252.06EA 67 EUR
L20252.06 L20252.14
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat 98%
Dysprosium(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 139177-62-1 Molecular Formula: C3DyF9O9S3 Formula Weight: 609.69 MDL No.: MFCD00209583
Formel: C₃DyF₉O₉S₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209583
CAS-Nummer: 139177-62-1