L-α-Aminoadipinsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
4014920.0001
4014920.0005
4014920.0025
BACE4014920.0001EA
0
EUR
BACE4014920.0001
BACE4014920.0005
BACE4014920.0025
L-α-Aminoadipinsäure
L-α-Aminoadipinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₄ Molecular Weight: 161.16 g/mol |
MDL:
MFCD00002636 CAS-Nummer: 1118-90-7 |