D-α-Aminoadipinsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
D-2-Aminoadipic acid, (R)-2-Aminohexanedioic acid, H-D-Aad-OH
4030344.0001
4030344.0005
BACE4030344.0001EA
0
EUR
BACE4030344.0001
BACE4030344.0005
D-α-Aminoadipinsäure
D-α-Aminoadipinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₄ Molecular Weight: 161.16 g/mol |
MDL:
MFCD00063118 CAS-Nummer: 7620-28-2 |