6-Phenoxy-3-formylpyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
10X-0989.1
10X-0989.10
10X-0989.500
10X-0989.5
BIOT10X-0989.1EA
0
EUR
BIOT10X-0989.1
BIOT10X-0989.10
BIOT10X-0989.500
BIOT10X-0989.5
6-Phenoxy-3-formylpyridin
6-Phenoxy-3-formylpyridin
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199.21 g/mol |
MDL:
MFCD02681950 CAS-Nummer: 173282-69-4 |