2-Chlor-3-formylpyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
2L-376S.500 2L-376S.1 2L-376S.5 2L-376S.10
BIOT2L-376S.500EA 0 EUR
BIOT2L-376S.500 BIOT2L-376S.1 BIOT2L-376S.5 BIOT2L-376S.10
2-Chlor-3-formylpyridin
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
MDL: MFCD01315308
CAS-Nummer: 36404-88-3