3-Formyl-2-methoxypyridin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
69-0001.1
69-0001.5
CHMP69-0001.1EA
0
EUR
CHMP69-0001.1
CHMP69-0001.5
3-Formyl-2-methoxypyridin
3-Formyl-2-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol |
MDL:
MFCD04115112 CAS-Nummer: 71255-09-9 |