Isonicotinaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
CC04204.250
CC04204.1
MAYBCC04204.250EA
0
EUR
MAYBCC04204.250
MAYBCC04204.1
Isonicotinaldehyd
Isonicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO Molecular Weight: 107,11 g/mol |
MDL:
MFCD00006425 CAS-Nummer: 872-85-5 EINECS: 212-832-3 |