2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07346.1 CD07346.10 CD07346.50
MAYBCD07346.1EA 0 EUR
MAYBCD07346.1 MAYBCD07346.10 MAYBCD07346.50
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Molecular Weight: 184.1 g/mol
MDL: MFCD00042254
CAS-Nummer: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III