4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
KM06283.250
KM06283DA
MAYBKM06283.250EA
0
EUR
MAYBKM06283.250
MAYBKM06283DA
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 166.11 g/mol |
MDL:
MFCD00277447 CAS-Nummer: 80517-21-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |