Ethyl-2,4-dichlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,4-dichlorobenzoate
RH00491.250 RH00491.1
MAYBRH00491.250EA 0 EUR
MAYBRH00491.250 MAYBRH00491.1
Ethyl-2,4-dichlorbenzoat
Ethyl-2,4-dichlorbenzoat
Formel: C₉H₈Cl₂O₂
Molecular Weight: 219,07 g/mol
MDL: MFCD00277702
CAS-Nummer: 56882-52-1