Ethyl-2-furoat
Lieferant: Thermo Scientific
SB00846.1
SB00846.10
SB00846.50
MAYBSB00846.1EA
0
EUR
MAYBSB00846.1
MAYBSB00846.10
MAYBSB00846.50
Ethyl-2-furoat
Ethyl-2-furoat
Formel:
C₇H₈O₃ |
MDL:
MFCD00003237 CAS-Nummer: 614-99-3 EINECS: 210-404-0 |