Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 2,4-dichlorobenzoate
SPB03415.1 SPB03415.10 SPB03415.50
MAYBSPB03415.1EA 0 EUR
MAYBSPB03415.1 MAYBSPB03415.10 MAYBSPB03415.50
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 205,04 g/mol
MDL: MFCD00085117
CAS-Nummer: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1