Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
TL00759DA
TL00759EA
MAYBTL00759DAEA
0
EUR
MAYBTL00759DA
MAYBTL00759EA
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 219,07 g/mol |
MDL:
MFCD00221467 CAS-Nummer: 91085-56-2 EINECS: 252-373-6 |