1-Boc-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
AM-1027-25G AM-1027-5G AM-1027-100G
COBBAM-1027-25GEA 50.8 EUR
COBBAM-1027-25G COBBAM-1027-5G COBBAM-1027-100G
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molecular Weight: 199,25 g/mol
MDL: MFCD00151800
CAS-Nummer: 79099-07-3