1-Boc-3-hydroxypiperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
AM-1751-5G
AM-1751-25G
AM-1751-1G
COBBAM-1751-5GEA
25.9
EUR
COBBAM-1751-5G
COBBAM-1751-25G
COBBAM-1751-1G
1-Boc-3-hydroxypiperidin
1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201,27 g/mol |
MDL:
MFCD02093938 CAS-Nummer: 85275-45-2 |