5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1042-5G AN-1042-25G AN-1042-1G
COBBAN-1042-5GEA 83.6 EUR
COBBAN-1042-5G COBBAN-1042-25G COBBAN-1042-1G
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 166.11 g/mol
MDL: MFCD01632196
CAS-Nummer: 50594-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable