Methyl-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2,3-difluorobenzoate
CA-4156-5G
CA-4156-1G
COBBCA-4156-5GEA
127
EUR
COBBCA-4156-5G
COBBCA-4156-1G
Methyl-2,3-difluorbenzoat
Methyl-2,3-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol |
MDL:
MFCD06203674 CAS-Nummer: 18355-74-3 |