4-Brom-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4188-5G
CA-4188-1G
COBBCA-4188-5GEA
53.4
EUR
COBBCA-4188-5G
COBBCA-4188-1G
4-Brom-3-hydroxybenzoesäure
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ |
MDL:
MFCD08056371 CAS-Nummer: 14348-38-0 |