Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
CA-4291-1G CA-4291-25G CA-4291-5G CA-4291-100G
COBBCA-4291-1GEA 0 EUR
COBBCA-4291-1G COBBCA-4291-25G COBBCA-4291-5G COBBCA-4291-100G
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,04 g/mol
MDL: MFCD06203731
CAS-Nummer: 179232-29-2