Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
CA-4306-1G
CA-4306-25G
CA-4306-5G
COBBCA-4306-1GEA
25.9
EUR
COBBCA-4306-1G
COBBCA-4306-25G
COBBCA-4306-5G
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233.04 g/mol |
MDL:
MFCD06204026 CAS-Nummer: 653-92-9 |