3-Formyl-6-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
CA-4314-5G CA-4314-1G CA-4314-25G
COBBCA-4314-5GEA 70.8 EUR
COBBCA-4314-5G COBBCA-4314-1G COBBCA-4314-25G
3-Formyl-6-methoxypyridin
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
MDL: MFCD02683446
CAS-Nummer: 65873-72-5