3-Brom-5-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4409-5G CA-4409-1G
COBBCA-4409-5GEA 812 EUR
COBBCA-4409-5G COBBCA-4409-1G
3-Brom-5-nitrobenzonitril
3-Brom-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MDL: MFCD00463804
CAS-Nummer: 49674-15-9