Ethyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
CA-4525-5G CA-4525-1G CA-4525-25G
COBBCA-4525-5GEA 114 EUR
COBBCA-4525-5G COBBCA-4525-1G COBBCA-4525-25G
Ethyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Ethyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,06 g/mol
MDL: MFCD06204378
CAS-Nummer: 23233-33-2