Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
CA-4626-5G
CA-4626-25G
CA-4626-1G
COBBCA-4626-5GEA
0
EUR
COBBCA-4626-5G
COBBCA-4626-25G
COBBCA-4626-1G
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD00236050 CAS-Nummer: 344-96-7 |