Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
CA-4628-5G
CA-4628-25G
CA-4628-100G
COBBCA-4628-5GEA
0
EUR
COBBCA-4628-5G
COBBCA-4628-25G
COBBCA-4628-100G
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD00042324 CAS-Nummer: 2967-66-0 |