Methyl-3-(trifluormethoxy)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4657-5G
CA-4657-25G
CA-4657-1G
COBBCA-4657-5GEA
0
EUR
COBBCA-4657-5G
COBBCA-4657-25G
COBBCA-4657-1G
Methyl-3-(trifluormethoxy)benzoat
Methyl-3-(trifluormethoxy)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₃ |
MDL:
MFCD00041005 CAS-Nummer: 148438-00-0 |