Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4674-1G
CA-4674-5G
COBBCA-4674-1GEA
303
EUR
COBBCA-4674-1G
COBBCA-4674-5G
Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat
Methyl-2-brom-5-(trifluormethoxy)benzoat
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ Molecular Weight: 299,04 g/mol |
MDL:
MFCD12025999 CAS-Nummer: 1150114-81-0 |